VWR® Traceable® excursion trac, Flüssigstickstoff-Thermometer mit Datenlogger und USB-Schnittstelle
Lieferant: VWR Collection
620-2633EA 651 CHF
620-2633 620-2634
VWR® Traceable® excursion trac, Flüssigstickstoff-Thermometer mit Datenlogger und USB-Schnittstelle
Thermometer Digitalthermometer
These USB Traceable® excursion trac LN₂ data logging thermometers monitor the temperature in liquid nitrogen Dewars, covering cryogenic needs for sensitive, irreplaceable biological samples.
  • Memory capacity of 525 500 temperature observations
  • Four calibration points: −196; −80, 0 and 100 °C
  • Monitor readings overnight, at the weekend, or for any time period with rolling data log
  • User-defined data logging interval of 1 observation/minute to 1 observation/24 hours
  • Memory capacity maintains a year of recorded data when using 1 minute intervals and longer when using larger intervals
  • Status indicators: Low battery, memory full, USB data transfer and active alarm state
Alarm bei Werten außerhalb des Bereichs und Zeit-/Datumsstempel: Mit der Alarmverfolgung werden jedes Alarmereignis, der Zeitpunkt des Ereignisses und der Zeitpunkt der Wiederherstellung der Normalwerte gespeichert. Die Alarmstatusanzeigen verfügen über optische LEDs, akustische Alarme und blinkende LCD-Segmente. Es können Daten von bis zu 10 verschiedenen Alarmereignissen abgerufen werden, wobei das neueste Ereignis auf dem Display angezeigt wird.
Smart alarm signals 'out of range' conditions: When an 'out of range' condition is sensed, the smart alarm triggers. Smart alarm features visual and audible indicators which continuously signals until acknowledged, even if the parameter returns to the non alarm range.
USB-Datenübertragung: Dieses ermöglicht die Übertragung aufgezeichneter Daten (als CSV-Dateien) vom Thermometer auf einen PC/Mac über einen USB-Stick (nicht im Lieferumfang enthalten). Eine spezielle Software ist für dieses Thermometer nicht erforderlich. Jedes Gerät besitzt eine individuelle ID, durch die mehrere Geräte an derselben Stelle verwendet werden können.
Zertifizierungen: Multi-point calibration on individually numbered Traceable® certificate which ensures accuracy from our ISO/IEC 17025:2005 (1750.01) calibration laboratory accredited by A2LA. It indicates traceability of measurements to the SI units through NIST or other recognised national measurement institutes (NMI) that are signatories to the CIPM Mutual Recognition Agreement.
Lieferumfang: Wird mit Edelstahlfühler(n), Ständer, VELCRO®, Magnetstreifen, Wandbefestigung, Traceable® Zertifikat und Batterien geliefert.