Digitale Handmikroskope, Dino-Lite Special Light, UV
Lieferant: Dino-Lite / IDCP B.V.
AM4113T-FV2W AM4113T-FVW AM4113T-VW AM4013MT-FVW AM4113FVT AM4113FVT2 AM4113TL-FVW AM4115T-FUW AM4115T-FVW AM4115TL-FVW AM4115-FUT AM4115-FVT AM7115MT-FUW
IDCPAM4113T-FV2WEA 756 CHF
IDCPAM4113T-FV2W IDCPAM4113T-FVW IDCPAM4113T-VW IDCPAM4013MT-FVW IDCPAM4113FVT IDCPAM4113FVT2 IDCPAM4113TL-FVW IDCPAM4115T-FUW IDCPAM4115T-FVW IDCPAM4115TL-FVW IDCPAM4115-FUT IDCPAM4115-FVT IDCPAM7115MT-FUW
Digitale Handmikroskope, Dino-Lite Special Light, UV
Mikroskope
Diese handgeführten Mikroskope bieten Ultraviolettlicht (UV) oder eine Kombination aus UV- und Weißlicht.
  • High-Speed USB 2.0-Anschluss
  • Metallgehäuse oder Komposit-Gehäuse; Metall-Modelle sind ESD-sicher
  • Edge-Modelle mit hochwertiger Optik liefern ein sehr scharfes, helles und natürliches Farbbild mit sehr geringen Bildfehlern und Vignettierung
  • Drahtlose Übertragung auf ein Tablet, Smartphone oder einen Computer ist in Verbindung mit dem WF-10-Streamer (separat erhältlich) möglich
  • Integrierter Polarisationsfilter minimiert die Blendwirkung auf