Schnittfeste Handschuhe, JACKSON SAFETY* G60 PURPLE NITRILE*
Lieferant: KIMBERLY CLARK
97432 97433 97430 97431 97434
112-4860EA 359 CHF
112-4860 112-4861 112-4858 112-4859 112-1236
Schnittfeste Handschuhe, JACKSON SAFETY* G60 PURPLE NITRILE*
Handschuhe
Diese beidhändig tragbaren Handschuhe aus ultrahochmolekularen Polyethylenfasern (HMPE) bieten Schutz vor Verletzungen und verbessern gleichzeitig Griffigkeit und Fingerfertigkeit.
  • Fingerspitzen beschichtet mit lila Nitrilschaum und flexibler Noppenbeschichtung auf der Handfläche für verbesserten Halt
  • HMPE-Fasern verbessern die Atmungsaktivität und den Schutz
  • Gestrickte Fasern verbessern die Atmungsaktivität und den Komfort
  • Beidhändiges Design spart Kosten
  • Waschbar
  • Latexfrei
Typische Anwendungsgebiete beinhalten: Metallverarbeitung, Handhabung von Glas und scharfen Teilen, Automobilmontage, Keramik.
Zertifizierungen: EN 388 (434X); Kat. II