Reinraum-Wischtücher, B'Wipes, Serie 7000
Lieferant: VWR Collection
115-1824EA 72.2 CHF
115-1824 115-1829
Reinraum-Wischtücher, B'Wipes, Serie 7000
Wischtücher Reinraum-Wischtücher Trockene Reinraumwischtücher
Mikrofaser-Wischtuch mit versiegelten Kanten zur Verwendung in Reinräumen der ISO-Klasse 3.
  • Microfibre polyester/nylon wipe, with sealed edges (165 g/m²)
  • Laundered, with sealed edges, for excellent cleanliness
  • Very fine microfibre filaments, densely knitted, greatly increase the quantity of contaminants picked up by the wipe, even when dry
  • Reduces the risk of scratching sensitive surfaces, such as optics
  • Ideal for cleaning sensitive surfaces, or when wet wiping is not an option