Chemikalienbeständige Handschuhe, Ultranitril 491
Lieferant: MAPA
34491266 34491267 34491268 34491260 34491269
MAPA34491266EA 324 CHF
MAPA34491266 MAPA34491267 MAPA34491268 MAPA34491260 MAPA34491269
Chemikalienbeständige Handschuhe, Ultranitril 491
Handschuhe
Diese anatomisch geformten Handschuhe mit Flockfutter bieten eine gute mechanische Beständigkeit und einen langanhaltenden Chemikalienschutz.
  • Fingerfertigkeit und Komfort dank der anatomischen Form und der Qualität des Flockfutters
  • Längere Lebensdauer: Ausgezeichnete mechanische Beständigkeit (Abrieb, Stich)
  • Geprägte Oberfläche für bessere Griffigkeit
Typische Anwendungsgebiete: Automobil-/Maschinenindustrie, Behandeln/Entfetten von Metallen mit Lösungsmitteln, Bearbeiten von Teilen mit Schneidöl, Wartung, Holzbehandlung und -veredelung, Anwendung von Pflanzenschutzmitteln, Reinigung von Druckwalzen, Chemische Industrie, Herstellung und Anwendung von Farben und Lacken.
Zertifizierungen: EN 388:2016 (3101X), EN ISO 374-1 Typ A (AJKOPT), EN ISO 374-5 VIRUS; ISO 18889 G2; Kat. III