Testkits, photometrisch, Silber, LCK, Küvettentest
Lieferant: Hach
LCK354
LCK355
705-3010EA
227
CHF
705-3010
705-3011
Testkits, photometrisch, Silber, LCK, Küvettentest
Umwelt-Prüfkits
Für maximale Sicherheit vordosierte Reagenzien.
- Präzise und zuverlässige Messergebnisse
- Maximale Arbeitssicherheit für den Anwender, dank des geschlossenen Systems und der geringen Menge an Reagenzien
- Bequemes und fehlerfreies Dosieren der Reagenzien
- Barcode-Etikett für automatische Erkennung im Photometer
- Eindeutige Unterscheidung von Tests und Messbereichen durch Farbcodierungen
Lagerbedingungen: 15 bis 25 °C (LCK354)
Lagerbedingungen: 2 bis 8 °C (gekühlt lagern) (LCK355)