Test kits, photometrisch, Gesamt-Stickstoff (Laton), LCK-Küvetten-Tests
Lieferant: Hach
LCK338 LCK238 LCK138
705-3014EA 299 CHF
705-3014 705-3013 705-3012
Test kits, photometrisch, Gesamt-Stickstoff (Laton), LCK-Küvetten-Tests
Umwelt-Prüfkits
Vordosierte Reagenzien für maximale Sicherheit.
  • Präzise und zuverlässige Messergebnisse
  • Maximale Arbeitssicherheit für den Anwender
  • Bequemes und fehlerfreies Dosieren der Reagenzien
  • Barcode-Etikett für automatische Erkennung im Photometer
  • Eindeutige Unterscheidung von Tests & Messbereichen durch Farbcodierungen
Lagertemperatur: 15 - 25 °C
Zertifizierungen: EN ISO 11905-1