Testkits, photometrisch, BSB, LCK, Küvettentest
Lieferant: Hach
LCK554
LCK555
705-3030EA
344
CHF
705-3030
705-3031
Testkits, photometrisch, BSB, LCK, Küvettentest
Umwelt-Prüfkits
Für maximale Sicherheit vordosierte Reagenzien.
- Präzise und zuverlässige Messergebnisse
- Maximale Arbeitssicherheit für den Anwender, dank des geschlossenen Systems und der geringen Menge an Reagenzien
- Bequemes und fehlerfreies Dosieren der Reagenzien
- Barcode-Etikett für automatische Erkennung im Photometer
- Eindeutige Unterscheidung von Tests und Messbereichen durch Farbcodierungen
Lagerbedingungen: 2 bis 8 °C (gekühlt lagern)
Zertifizierungen: EN 1899-1