tri-Natriumcitrat Dihydrat, Macron Fine Chemicals™
Lieferant: Avantor Performance Materials
Synonyms: Natriumcitrat tribasisch DihydratCitronensäure Trinatriumsalz Dihydrat
P105-38EA 0 CHF
P105-38 MACRP105-43
tri-Natriumcitrat Dihydrat, Macron Fine Chemicals™
tri-Natriumcitrat Dihydrat
Formel: Na₃C₆H₅O₇·2H₂O
MW: 294,1 g/mol
MDL Number: MFCD00150031
CAS-Nummer: 6132-04-3
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/03/16640603.jpg