L(+)-Weinsäure Ph. Eur., Macron Fine Chemicals™
Lieferant: Avantor Performance Materials
|
Gefahr
|
Synonyms:
natürliche Weinsäure
, (R,R)-(+)-2,3-Dihydroxybutandisäure
, (R,R)-(+)-Weinsäure
, (R,R)-(+)-2,3-Dihydroxysuccinsäure
, (R,R)-(+)-2,3-Dihydroxybernsteinsäure
, (R,R)-(+)-2,3-Dihydroxy-1,4-butandisäure
, L(+)-Threarsäure
P107-33EA
0
CHF
MACRP107-38
MACRP107-31
P107-33
L(+)-Weinsäure Ph. Eur., Macron Fine Chemicals™
L(+)-Weinsäure
Formel:
C₄H₆O₆ MW: 150,09 g/mol Siedepunkt: 399 °C (1013 hPa) Melting Pt: 168…170 °C Dichte: 1,759 g/cm³ (20 °C) Flash-Pt: 150 °C (geschlossener Tiegel) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00064207 CAS-Nummer: 87-69-4 EINECS: 201-766-0 REACH: 01-2119537204-47 Merck Index: 12,09237 |