Natriumhydrogencarbonat Ph. Eur., Macron Fine Chemicals™
Lieferant: Avantor Performance Materials
Synonyms:
Natriumbicarbonat
P132-38EA
0
CHF
MACRP132-33
P132-38
Natriumhydrogencarbonat Ph. Eur., Macron Fine Chemicals™
Natriumhydrogencarbonat
Formel:
NaHCO₃ MW: 84,01 g/mol |
MDL Number:
MFCD00003528 CAS-Nummer: 144-55-8 |