Natriumchlorid Konzentrat zur Verdünnung zu 0.1 mol/l in wässriger Lösung, DILUT-IT®, Laborreagens, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
4684.EA 32.8 CHF
4684.
Natriumchlorid Konzentrat zur Verdünnung zu 0.1 mol/l in wässriger Lösung, DILUT-IT®, Laborreagens, J.T.Baker®
Natriumchlorid
Formel: NaCl
MW: 58,44 g/mol
MDL Number: MFCD00003477
CAS-Nummer: 7647-14-5
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
Normality (by titrimetry) Passes Test
(Makes 0.1N solution after dilution to 1000 mL)