Kaliumacetat, Kristalle, BAKER ANALYZED®, elektronische Qualität, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
Synonyms: Essigsäure Kaliumsalz
6072-09EA 0 CHF
6072-09
Kaliumacetat, Kristalle, BAKER ANALYZED®, elektronische Qualität, J.T.Baker®
Kaliumacetat
Formel: CH₃COOK
MW: 98,14 g/mol
Melting Pt: 304 °C
Dichte: 1,57 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: >250 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00012458
CAS-Nummer: 127-08-2
EINECS: 204-822-2
Merck Index: 13,07687
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/05/72/16640572.jpg
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
For Microelectronic Use
Assay (CH₃COOK) (by non-aqueous titration) ≥99.0 %
Insoluble Matter
pH of 5% Solution at 25°C 6.5 - 9.0
Chloride (Cl) ≤0.003 %
Phosphate (PO₄) ≤0.001 %
Sulfate (SO₄) ≤0.002 %
Calcium (Ca) ≤0.005 %
ACS - Magnesium (Mg) ≤0.002 %
Sodium (Na) ≤0.03 %
Trace Impurities - ACS - Heavy Metals (as Pb) ≤5 ppm
Trace Impurities - Iron (Fe) ≤5 ppm