n-Heptan, BAKER ANALYZED® für die Analyse von Pestizidrückständen, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
Synonyms: n-Dipropylmethan
8472.2500EA 295 CHF
8472.2500
n-Heptan, BAKER ANALYZED® für die Analyse von Pestizidrückständen, J.T.Baker®
n-Heptan
Formel: H₃C(CH₂)₅CH₃
MW: 100,20 g/mol
MDL Number: MFCD00009544
CAS-Nummer: 142-82-5
UN: 1206
ADR: 3,II
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/64/15/736415.jpg
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay (by GC) min. 95.0 %
Acidity max. 0.0005 meq/g
Evaporation Residue max. 5 ppm
GC sensitive impurities (lindane GC-ECD) max. 5 ng/l
Water (KF) max. 0.02 %