4-Methyl-2-pentanon ≥98,5% (durch GC, auf Wasserinhalt korrigiert), CMOS für Mikroelektronik, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
Gefahr
J.T. Baker®
9405-03EA 0 CHF
9405-03
4-Methyl-2-pentanon ≥98,5% (durch GC, auf Wasserinhalt korrigiert), CMOS für Mikroelektronik, J.T.Baker®
4-Methyl-2-pentanon
Formel: (CH₃)₂CHCH₂COCH₃
MW: 100,16 g/mol
Siedepunkt: 117,4 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –84 °C
Dichte: 0,801 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 16 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008938
CAS-Nummer: 108-10-1
EINECS: 203-550-1
UN: 1245
ADR: 3,II
Merck Index: 13,05227
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/93/40/739340.jpg
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
For Microelectronic Use
Appearance Passes Test
Assay (CH₃COCH₂CH(CH₃)₂) (by GC, corrected for water) ≥98.5 %
Color (APHA) ≤15
Density (g/mL) at 25°C 0.794 - 0.798
Residue after Evaporation ≤0.0050 %
Acidity (as CH₃COOH) ≤0.01 %
Water (H₂O)(by Karl Fischer titrn) ≤0.1 %
Particle Count - 0.5 µm and greater ≤130 par/ml
Particle Count - 1.0 µm and greater ≤10 par/ml
Boiling Range (Initial) ≥114.0 °C
Boiling Range (Dry Point) ≤117.0 °C