Natriumhypochlorit-Lösung 5%, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
3936.1000EA 29.9 CHF
3936.1000
Natriumhypochlorit-Lösung 5%, J.T.Baker®
Sodium hypochlorite
Formel: ClNaO
MW: 74,44 g/mol
MDL Number: MFCD00011120
CAS-Nummer: 7681-52-9
UN: 3212
ADR: 5.1,II