Guanidiniumchlorid, GenAR® für die Biotechnologie, Macron Fine Chemicals™
Lieferant: Avantor
Synonyms: Aminomethanamidin HydrochloridCarbamidin HydrochloridGuanidin-ChloridAminomethansäureamidiniumchloridGuanidinhydrochlorid
0834-26EA 0 CHF
0834-26
Guanidiniumchlorid, GenAR® für die Biotechnologie, Macron Fine Chemicals™
Guanidiniumchlorid
Formel: NH₂C(=NH)NH₂·HCl
MW: 95,53 g/mol
MDL Number: MFCD00013026
CAS-Nummer: 50-01-1
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/74/24/2297424.jpg