Ethylacetat ≥99,5% (durch GC, auf Wasserinhalt korrigiert), AR® ACS, Macron Fine Chemicals™
Lieferant: Avantor Performance Materials
Gefahr
Synonyms: EtOAcEssigesterEssigsäureethylester
4992-26EA 0 CHF
4992-26 MACR4992-06 MACR4992-04 MACR4992-19 MACR4992-08
Ethylacetat ≥99,5% (durch GC, auf Wasserinhalt korrigiert), AR® ACS, Macron Fine Chemicals™
Ethylacetat
Formel: CH₃COOC₂H₅
MW: 88,11 g/mol
Siedepunkt: 77,1 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –83 °C
Dichte: 0,902 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: –4 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009171
CAS-Nummer: 141-78-6
EINECS: 205-500-4
UN: 1173
ADR: 3,II
REACH: 01-2119475103-46
Merck Index: 13,03792
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/20/72/722072.jpg
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Meets ACS Reagent Chemical Requirements
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
ACS - Assay (CH₃COOC₂H₅) (by GC, corrected for water) ≥99.5 %
Appearance (clear, colorless liquid) Passes Test
ACS - Color (APHA) ≤10
ACS - Residue after Evaporation ≤0.003 %
ACS - Solubility in H₂O Passes Test
ACS - Substances Darkened by H₂SO₄ Passes Test
ACS - Titrable Acid (meq/g) ≤0.0009
ACS - Water (H₂O)(by Karl Fischer titrn) ≤0.2 %