EDTA Dinatriumsalz, BAKER ANALYZED®, Laborreagens, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
Synonyms: Ethylendinitrilotetratetraessigsäure DinatriumsalzDinatriumdihydrogenethylendiamintetraacetatEDTA-Na2Ethylendiamin-N,N,N',N'-tetraessigsäure DinatriumsalzEthylendiamintetraessigsäure DinatriumsalzEdetinsäure DinatriumsalzIdranal IIIKestranal® 2S
7125.1000EA 82.5 CHF
7125.1000
EDTA Dinatriumsalz, BAKER ANALYZED®, Laborreagens, J.T.Baker®
EDTA Dinatriumsalz
Formel: C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈
MW: 336,21 g/mol
MDL Number: MFCD00070672
CAS-Nummer: 139-33-3
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Titer (mol/l) 0.0195 - 0.0205