di-Natriumhydrogenphosphat Dodecahydrat, Macron Fine Chemicals™
Lieferant: Avantor Performance Materials
Synonyms: Natriumphosphat dibasisch Dodecahydratsek. Natriumphosphat Dodecahydrat
P103-43EA 0 CHF
MACRP103-33 P103-43
di-Natriumhydrogenphosphat Dodecahydrat, Macron Fine Chemicals™
di-Natriumhydrogenphosphat Dodecahydrat
Formel: Na₂HPO₄·12H₂O
MW: 358,14 g/mol
MDL Number: MFCD00149181
CAS-Nummer: 10039-32-4