Diethylether, ChromAR® für die HPLC, Macron Fine Chemicals™
Lieferant: Avantor Performance Materials
Synonyms: Ethoxyethan 2,2'-Oxybisethan 2,2'-Oxydiethan Ether Äther Ethylether
6727-25EA 92.8 CHF
6727-25
Diethylether, ChromAR® für die HPLC, Macron Fine Chemicals™
Diethylether
Formel: (CH₃CH₂)₂O
MW: 74,12 g/mol
MDL Number: MFCD00011646
CAS-Nummer: 60-29-7
UN: 1155
ADR: 3,I
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/02/58/730258.jpg