Dichlormethan, AR®, Laborreagens, Macron Fine Chemicals™
Lieferant: Avantor Performance Materials
Achtung
Synonyms: MethylenchloridChlormethylen
6779-25EA 121 CHF
6779-25 6779-45
Dichlormethan, AR®, Laborreagens, Macron Fine Chemicals™
Dichlormethan
Formel: CH₂Cl₂
MW: 84,93 g/mol
Siedepunkt: 39,8 °C (1013 hPa)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000881
CAS-Nummer: 75-09-2
UN: 1593
ADR: 6.1,III
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/14/30/20961430.jpg