Aceton, BAKER ANALYZED® für die Analyse von Pestizidrückständen, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
Synonyms: DMKDimethylketonPropanon2-Propanon
5276.2500EA 298 CHF
5276.2500
Aceton, BAKER ANALYZED® für die Analyse von Pestizidrückständen, J.T.Baker®
Aceton
Formel: CH₃COCH₃
MW: 58,08 g/mol
MDL Number: MFCD00008765
CAS-Nummer: 67-64-1
UN: 1090
ADR: 3,II
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/07/720607.jpg
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay (by GC) min. 99.8 %
Acidity max. 0.0005 meq/g
Evaporation Residue max. 5 ppm
GC sensitive impurities (lindane GC-ECD) max. 5 ng/l
Water (KF) max. 0.3 %