VWR®, Industrielle Wischtücher, clean smooth, weiß
Lieferant: VWR Collection
115-2394EA 201 CHF
115-2394 115-2395
VWR®, Industrielle Wischtücher, clean smooth, weiß
Wischtücher Wisch- und Handtücher, Einweg Wischtücher für allgemeine Anwendungen
Diese gebleichten Spunlace-Wischtücher aus 55% Zellstoff und 45% Polyester sind auch im nassen Zustand extrem reißfest.
  • Niedrige Faser- und Partikelfreisetzung
  • Beständig gegen Säuren, Lösungsmittel und Chlor
  • Gute Absorption
  • Keine Bindemittel enthalten, silikonfrei
  • Recycelbar
  • Zertifiziert für den Lebensmittelkontakt
Zu den typischen Anwendungen gehören: Pharma-, Luft- und Raumfahrt-, Halbleiter-, Lebensmittel- und Getränke- sowie Automobilindustrie, Laboratorien, Druck und Gesundheitswesen.
Flächengewicht: 68 g/m²
Absorption: 400%
Order Now
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable