LiChrospher® ADS
Lieferant: Merck
LiChrospher® LiChroCART®
1.51193.0001EA 211 CHF
1.51193.0001 1.50386.0001 1.51192.0001 1.50385.0001
LiChrospher® ADS
Chromatographiesäulen
Für die Online-Probenvorbereitung von unbehandelten biologischen Flüssigkeiten. Erlaubt die direkte Extraktion und Konzentration von hydrophoben Analyten mit niedrigen Molekulargewichten aus unbehandelten Proben wie z. B. hämolysiertem Blut, Plasma, Serum, Milch, Speichel, Fermentationsansätzen, Überständen von Zellkulturen und Geweben sowie homogenisierten Nahrungsmitteln.
LiChrospher® ADS Sorbentien gehören zur Familie der Materialien mit eingeschränkter Zugänglichkeit (Restricted Access Materials, RAM) mit zwei chemisch verschiedenen Oberflächen, einer hydrophilen Außenfläche und einer hydrophoben Innenfläche. Die Extraktion und Fraktionierung basiert auf der gleichzeitigen Leistung von zwei chromatographischen Prozessen: Umkehrphasen-/Ionenpaarchromatographie und Größenausschlusschromatographie.