Einkomponentige Fittings, von Hand anziehbar
Lieferant: VICI Jour®
554-1515EA 135 CHF
554-1515 554-1516 554-1513
Einkomponentige Fittings, von Hand anziehbar
Fittings und Verbinder
10-32 Gewinde, für 1/16"-Schläuche. Von Hand anziehbar dicht bis 350 bar (5000 PSI).
  • Exzellente chemische Beständigkeit
  • Maschinell hergestellt, nicht geformt
  • Einkomponentig – Klemmhülse nicht erforderlich
  • Biokompatibel