VWR®, Niedrigtemperatur-PCR Rack, 96-Well
Lieferant: VWR Collection
732-2975EA 80 CHF
732-2975 732-3319 732-3320 732-3321
VWR®, Niedrigtemperatur-PCR Rack, 96-Well
Gestelle Reagenzglasgestelle
Dieses PCR-Aufbewahrungsgestell bietet ein schlankes und modernes Design mit einzigartigem Deckel, der nach hinten aufgeschoben und dann um 180º gedreht und als praktische Halterung für das Rack verwendet werden kann. Ergonomische, strukturierte Fingergriffe sorgen für einen sicheren Halt und reduzieren die Gefahr, dass das PCR-Rack herunterfällt. Dadurch werden Handhabung und Transport vereinfacht, besonders mit Handschuhen.
  • Für 0,2 ml-Röhrchen, einzeln oder in Strips
  • 96-Well (Anordnung 8×12)
  • Zur Aufbewahrung im Gefrierschrank bei bis zu –80 °C