Mopps und Stiele
Lieferant: Rubbermaid Commercial Products
R034562 FGQ75000YL00 FGQ760000000
141-0121EA 67.2 CHF
141-0121 141-0126 141-0127
Mopps und Stiele
Mopps
Mikrofaser-Mopps:
Sehr saugstarker Mikrofaser-Mopp: Mikrofaser bietet eine hervorragende Reinigungsleistung und Haltbarkeit. Der Mopp mit Schlingenfransen saugt bis zu 0,6 Liter Flüssigkeit auf.Trockenmopp aus Mikrofasern: 100% Mikrofaser nimmt den Schmutz elektrostatisch auf, hält ihn und bietet so eine überragende Staubentfernung. Nur für trockenes Staubwischen — nicht nass verwenden.
Quick-Connect-Griff Hygen™:
Gerade oder ergonomisch gebogen, mit fester oder verstellbarer Länge. Rubbermaid ygen™-Stiele enthalten unmagnetisches Aluminium und sind zur Verwendung in MRT-Räumen geeignet.
Höhere Produktivität dank leichter Aluminiumkonstruktion
Höherer Bedienerkomfort durch benutzerfreundlichen Bogen und Griff
Aluminiumrahmen:Durch sein flaches Profil gleitet der Rubbermaid Hygen™ Quick-Connect-Halter mühelos unter Möbel und Geräte. Die glatte Oberfläche lässt Wasser leicht ablaufen und bietet Schmutz und Keimen keine Sammelfläche. Stabile, leichte Aluminiumkonstruktion
Der Klettverschluss ermöglicht eine rasche Befestigung des Mopps am Halter
Trapezförmiges Design und flache Profilseiten verbessern die Reinigung in Ecken und an schwer zugänglichen Stellen
Available as straight or ergonomically bent styles, in fixed and adjustable lengths. Rubbermaid HYGEN™ handles contain non magnetic aluminium and are safe for use in MRI rooms.