VWR®, Transferpipetten, Standard Line
Lieferant: VWR Collection
16001-196
612-4466EA 30.1 CHF
612-4466 612-4518 612-4468 612-4469 612-4470 612-4471 612-4472 612-4473 612-4520 612-4476 612-4479 612-4481 612-4486 612-4490 612-4491 612-4492 612-4494 612-4495 612-4496 612-4497 612-4499 612-4500 612-4502 612-4543 612-4504 612-4505 612-4506 612-4508 612-4509 612-4511 612-4512 612-4513 612-4514 612-4515 612-4542 612-4533 612-4526 612-4527 612-4530 612-4523 612-4536 612-4538 612-4545 VWRU16001-196 612-3399 612-3608 612-3609 612-3610 612-3619 612-3627 612-5770 612-5781
VWR®, Transferpipetten, Standard Line
Pipetten Pasteur- und Transfer-Pipetten
LDPE, Einmalgebrauch Die unzerbrechlichen All-in-One-Pipetten vermeiden einen potenziellen Glasbruch und die Exposition gegenüber infektiösen Stoffen.
  • Kein Brechen oder Splittern
  • Nicht toxisch und inert gegenüber biologischen Flüssigkeiten und den meisten Säuren
  • Können versiegelt, gekühlt und gassterilisiert werden
  • Kein Ansaugball, der eingesetzt oder entfernt werden muss
  • Einheitliche Tropfengröße
Die Oberfläche mit geringer Affinität reduziert den Verlust von Zellen und wertvollen Proteinen durch Bindung. Sie eignen sich besonders für einen schnellen und sicheren Transfer von Flüssigkeiten.
Bestellinformation: Um Ihnen bei der Suche nach dem richtigen Produkt und der richtigen Katalognummer zu helfen, werfen Sie bitte einen Blick auf die Seiten 12 bis 13 in der Broschüre VWR® für Liquid Handling. Sie finden die Broschüre unter „Weiterführende Informationen“ und „Produktliteratur“. Neben Katalognummer und Beschreibung der Verpackungsart sind Abbildungen der Pipetten verfügbar.