VWR®, Pipettenständer, drehbar
Lieferant: VWR
VWR®
612-6117EA 131 CHF
612-6117 613-6077
VWR®, Pipettenständer, drehbar
Pipettenständer
Dieser Karussell-Pipettenständer aus ABS kann bis zu acht Einkanal-, vier Mehrkanal- oder eine Kombination beider Pipetten aufnehmen.
  • Basis mit Gewicht ermöglicht das einfache Entfernen oder Ersetzen von Pipetten mit einer Hand
  • Pipetten werden in einer vertikalen Position gehalten, um eine Kontamination zu verhindern
  • Stativkopf kann einfach gedreht werden um Pipetten auszuwählen oder zu lagern
  • Schnellgriff zum Bewegen des Pipettenständers (beladen oder unbeladen)
  • Stand ist nicht autoklavierbar, kann aber mit Seife/Wasser oder üblichen Labordesinfektionsmitteln gereinigt werden
Dank seines schlanken und modernen Designs kann dieser Ständer praktisch jede bekannte Pipettenmarke auf dem Markt sicher aufnehmen und ist damit wirklich 'universell'. Einsätze an den oberen Halterungen können hinzugefügt oder entfernt werden, um die Anpassung an verschiedene Pipettenbreiten zu ermöglichen. Das Bewegen des Ständers, während die Pipetten sicher im Ständer verbleiben, ist dank des Schnellgriffs kein Problem. Der Ständer kann einfach zu einem anderen Ort getragen werden.