Halter für Biohazard-Beutel, Poxygrid® Draht
Lieferant: Bel-Art Products
Poxygrid®
129-1024EA 245 CHF
129-1024 129-1022 129-1023
Halter für Biohazard-Beutel, Poxygrid® Draht
Gestelle Beutelständer
Diese epoxid-beschichteten Drahtrahmen-Beutelhalter halten Beutel für biologische Gefahrenstoffe offen und einsatzbereit. Der Benutzer setzt einfach einen Beutel für biologische Gefahrenstoffe in den stabilen Drahthalter ein und zieht ihn zur Befestigung über den oberen Ring. Ein separater, mit einem Haken versehener Ring liegt oben auf, um den Beutel zu fixieren. Durch die Kreisform bleiben die Beutel weit offen und sind leicht zugänglich.
  • Aus epoxid-beschichtetem Draht in grellem Orange für biologische Gefahrenstoffe