Adapter, Erweiterun, für Normschliffe, Quickfit®
Lieferant: SciLabware
XA41 XA21 XA32 XA42 XA54 XA43 XA31 XA52 XA53 XA10
201-0236EA 157 CHF
201-0236 201-0229 201-0235 201-0237 201-0707 201-0238 201-0230 201-0705 201-0706 201-0704
Adapter, Erweiterun, für Normschliffe, Quickfit®
Adapter Übergangsstücke mit Kegelschliffen
Erweiterungsadapter, PYREX® Borosilikatglas, von der großen Hülse an der Oberseite bis zum kleinen Konus an der Unterseite.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Nützlich für die Verbindung von Normschliffen unterschiedlicher Größe.