Schraubkappen mit Öffnung
Lieferant: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
01321018 01321014 01321025 01321032
201-0247EA 4.7 CHF
201-0247 201-0246 201-0248 201-0249
Schraubkappen mit Öffnung
Verschlüsse Verschlüsse für Reagenz- und Probenröhrchen
PBT, rot ohne Dichtungen.
  • Für DIN GL-Gewinde
  • Hitzebeständig bis 180 °C
  • Autoklavierbar, mit heißer Luft sterilisierbar
Mit zentraler Öffnung.