Schutzbrillen, Serie 2840
Lieferant: 3M
2840 2841
111-0432EA 30.5 CHF
111-0432 111-0520
Schutzbrillen, Serie 2840
Schutzbrillen
Für diese Brillen sind verschiedene Scheibenvarianten erhältlich: klar, gelb für verbesserten Kontrast bei geringen Lichtverhältnissen, rauchfarben gegen blendendes Sonnenlicht, leicht golden verspiegelt für Arbeiten in Gebäuden/im Freien, Infrarotschutz der Stufe 5 für bestimmte Arbeiten im Bereich Gasschweißen/Plasmaschneiden und Hartlöten sowie rot-orange zum Schutz gegen intensives Blaulicht.
  • PC-Scheibe der optischen Klasse 1 für höchste optische Klarheit und längere Tragezeit
  • Individuell einstellbare Scheibenneigung
  • Bügel mit einstellbarer Länge (4 Positionen) für Tragekomfort und ideale Passform
  • Integrierter Brauenschutz für zusätzlichen Schutz
  • Weiche Innenpolsterung der Bügel für erhöhte Stabilität
Gewicht: 26 g
Zertifizierungen: EN 166, EN 170/172