Zentrifugen, Tischmodell, ungekühlt/gekühlt, ROTINA 420/420R
Lieferant: Hettich
4701 4706
521-1155EA 9990 CHF
521-1155 521-1156
Zentrifugen, Tischmodell, ungekühlt/gekühlt, ROTINA 420/420R
Zentrifugen Tischzentrifugen
Hoch leistungsfähige, kompakte Zentrifugen, die auf die Anforderungen eines hohen Probendurchsatzes sowie von großen Probenvolumen zugeschnitten sind.
  • Benutzerfreundliche Zentrifuge mit automatischer Deckelverriegelung, ergonomisch gestalteter, erweiterter Bedienoberfläche, 98 Programmspeicherplätzen, problemlos austauschbaren Rotoren
  • Metallgehäuse und -deckel, Rotorkammer aus Edelstahl, Sichtfenster im Deckel
  • Sicherheitsmerkmale: Deckelverriegelung und -fixierung bei laufendem Rotor, Notfallentriegelung für Deckel, Deckelhaltevorrichtung, Überhitzungsschutz für den Motor, Kammerüberhitzungsschutz (bei ROTINA 420 R), Unwuchtabschaltung, automatische Rotorerkennung
Ideal für Anwendungen in der klinischen Chemie, der Biotechnologie und in biowissenschaftlichen Forschungseinrichtungen.
Bestellinformation: Rotoren und Adapter sind separat erhältlich.