Augenspülstation und -box
Lieferant: Plum Safety
4770 4789
118-1708EA 117 CHF
118-1708 118-1709
Augenspülstation und -box
Erste-Hilfe-Ausstattung Augenduschen
Erhältlich entweder als offene Station oder als geschlossene, staubdichte Wandbox mit jeweils 200 ml Plum pH Neutral und 500 ml Plum Augenspüllösung. Besonders für den Einsatz an Arbeitsplätzen geeignet, an denen die Gefahr von Augenverletzungen durch Säuren oder Laugen besteht.
  • Offene Station mit Spiegel und Piktogramm
  • Wandbox mit Spiegel und Augenduschsymbol
  • Wandbox für staubige und schmutzige Produktionsbereiche
Spülzeit: ∼ 2 Minuten mit pH Neutral, ca. 5 Minuten mit Augenspüllösung
Offene Station: 230×80×290 mm (B×T×H),More Product Information