Chemikalienbeständige Overalls, Tritex® pro, SMS
Lieferant: ZVG
Tritex® pro
113-7872EA 265 CHF
113-7872 113-7873 113-7871 113-7874
Chemikalienbeständige Overalls, Tritex® pro, SMS
Einweg-Kleidung
Die staub- und begrenzt sprühdichte Chemikalienschutzkleidung Tritex® pro wird im innovativen Inline-Verfahren hergestellt. Der äußerst robuste Overall besteht aus 3-lagigem SMS-Material (spunbond-meltblown-spunbond). Zwischen zwei strapazierfähigen Außenschichten liegt eine meltblown gefertigte Filtermembran.
  • Schützt sicher vor Feinstäuben und vor Spritzern flüssiger Chemikalien
  • Hohe Atmungsaktivität: Filtermembran verhindert auch nach längerem Tragen Hitze- oder Feuchtigkeitsstau
  • Kapuze mit elastischem Bund, Reißverschluss-Abdeckleiste, Taillengummi, Arm- und Beingummi
Vielseitig verwendbar, z. B. bei Inspektions-, Wartungs- und Sanierungsarbeiten, bei der Verarbeitung von glasfaserhaltigem Material oder bei der Asbestentsorgung.
Farbe: Blau
Zertifizierungen: CE 0624, Kat. III, Typ 5 + 6