Avantor® Apex ODS, HPLC-Säulen
Lieferant: Avantor
4M15310EA 1130 CHF
4M15310 4M10310 4M25310 FH1310-2/N
Avantor® Apex ODS, HPLC-Säulen
Chromatographiesäulen
Avantor® Apex und Avantor® Apex II HPLC-Säulenphasen werden für Routineanalysen empfohlen.
  • Konventionelles sphärisches Silica mit einer Porengröße von 100 Å
  • Enge Partikelverteilung
  • Kontrollierte Oberfläche
  • USP L1