Umwälzthermostate, thermoelektrisch, LOOP
Lieferant: LAUDA
L000027 L000580 L002014 L002015 L002016 L002017
461-1371EA 3050 CHF
461-1371 461-1372 LAUDL002014 LAUDL002015 LAUDL002016 LAUDL002017
Umwälzthermostate, thermoelektrisch, LOOP
Umwälzthermostate Geschlossene Umwälzsysteme Temperiersysteme
Die LOOP-Produktreihe umfasst zwei thermoelektrische Umwälzthermostate zur externen Temperaturregelung.
  • Kompakte und leichte Einheiten
  • Kältemittelfreie Temperaturregelung mit Peltier-Technologie
  • Leistungsgeregelter Ventilator
  • 3-Tasten-Bedienung mit OLED-Display
  • Heiz- und Kühlfunktion über dieselben Komponenten
  • Spannung: 100 bis 240 V, 50/60 Hz
  • Serienmäßige RS 232-Schnittstelle
Die Temperaturregelung erfolgt über einen Stromfluss mittels Halbleiterrelais. Sowohl Heizen als auch Kühlen lassen sich durch einfache Umkehr der Stromflussrichtung auf kleinem Raum realisieren. Der Schwerpunkt liegt auf Anwendungen, die eine konstante Temperatur bei geringem Leistungsbedarf erfordern. Beide Gerätetypen zeichnen sich durch einen außergewöhnlich hohen Wirkungsgrad im Teillastbetrieb aus.
Maximale Pumpleistungen:
L 100/L 250: 2,6 L/min, 800 mbar
Zertifizierungen:
Bestellinformation:
Lieferumfang: Im Lieferumfang sind zwei Schnellkupplungen (1/4") zum Pumpenanschluss als Zubehör enthalten.
Bitte beachten Kühlleistung bei 20 und 10 °C