Chemikalienbeständige Handschuhe, FineDex® 944-32 Fisherman
Lieferant: Honeywell Safety
FineDex®
112-0164EA 152 CHF
112-0164 112-0192 112-0170 112-0161
Chemikalienbeständige Handschuhe, FineDex® 944-32 Fisherman
Handschuhe
Diese Unterziehhandschuhe aus 100% gestricktem Polyamid verfügen über eine Latexbeschichtung, die eine gute mechanische und chemische Beständigkeit gegen Reinigungsmittel und flüssige Produkte bietet. Sie widerstehen auch Säuren und Basen. Die gekreppte Oberfläche des Handschuhs trägt dazu bei, den Halt an rutschigen Stellen zu verbessern (maßgeschneidert für die Fischerei).
  • Naturlatex bietet ausgezeichnete Flexibilität, Fingerfertigkeit und Komfort
  • Eng anliegender Handschuh durch das gestrickte, nahtlose Innenfutter
  • Elastische Bündchen
  • Schrumpfgeraute Oberfläche: Ideal für die Fischverarbeitung
  • Verlängerte Stulpe schützt einen großen Teil des Unterarms
Ideal zum Angeln, bei der Fischverarbeitung, beim Umgang mit Eis, beim Sortieren und Verpacken sowie beim Weinanbau.
Zertifizierungen: EN 388:2016 (3142X), EN ISO 374:2016 Typ A (AKLMNO), EN 407 (X2XXXX); Kat. II
Für den Kontakt mit Lebensmitteln zugelassen.