ESD-Strickhandschuhe, HyFlex® 11-100
Lieferant: Ansell
11-100/7 11-100/11 11-100/8 11-100/6 11-100/9 11-100/10
112-3192EA 106 CHF
112-3192 112-3190 112-3193 112-3191 112-3194 ANSE11-100/10
ESD-Strickhandschuhe, HyFlex® 11-100
Handschuhe
Strickhandschuhe aus Nylon mit Nitrilschaumbeschichtung auf der Innenhand.
  • Dissipation of electrostatic discharge; anti-static according to EN 1149
  • Thin liner for extra softness and comfort
  • Hand-specific: Ergonomically designed for excellent dexterity, comfort and long wear
  • No solvent-based materials, no silicone
  • Glove’s light colour helps users easily detect any dirt or contamination
Ideal für Arbeiten im Bereich der Mikroelektronik geeignet, bei denen elektrostatische Entladungen (ESD) unbedingt vermieden werden müssen. Die dünne Ausführung der Handschuhe erleichtert die Handhabung der immer kleineren Bauteile, die in der Mikroelektronik verwendet werden. Außerdem geeignet für die Verwendung bei Vor- und Nacharbeiten beim Lackieren sowie in Reinräumen und Klimakammern.
Gauge: 13
Colour: Grey
EN 388 (2131), EN 1149, Cat. II
Zertifizierungen: EN 388:2016 (2131A), Kat. II