Chemikalienbeständige Handschuhe, AlphaTec® 58-530 / 58-535
Lieferant: Ansell
58-530B/10 58-530B/11 58-530B/7 58-530B/8 58-530B/9 58-530W/10 58-530W/11 58-530W/7 58-530W/8 58-530W/9 58-535B/10 58-535B/11 58-535B/7 58-535B/8 58-535B/9 58-535W/10 58-535W/11 58-535W/7 58-535W/8 58-535W/9
112-4614EA 81.9 CHF
112-4614 112-4615 112-4616 112-4617 112-4618 112-4921 112-4922 112-4923 112-4924 112-4925 112-4619 112-4620 112-4621 112-4622 112-4623 112-4241 112-4240 112-4239 112-4238 112-4234
Chemikalienbeständige Handschuhe, AlphaTec® 58-530 / 58-535
Handschuhe
Flüssigkeitsdichte Strickhandschuhe mit durchgängiger Nitrilbeschichtung. Die homogene Schutzbeschichtung reduziert das Risiko des Durchdringens von Chemikalien bis zur Haut deutlich.
  • Reduzierte Bedienkräfte und hervorragende Griffkontrolle bei nassen oder öligen Bauteilen
  • Zuverlässige Chemikalienbeständigkeit für erhöhte Anwendersicherheit
  • Weicher Griff und bequeme Passform
AlphaTec®-Modelle mit weißem Nylonfutter werden für Innenanwendungen empfohlen, während AlphaTec®-Modelle mit schwarzem Acrylfutter für Außenanwendungen empfohlen werden.
Colour: Burgundy/black hand
EN 374 (JKL), EN 388 (4121); EN 1149, Cat. III, AQL 0.65
Zertifizierungen: EN ISO 374-1:2016 Typ A (AJKLOPT), EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016, EN 407 (X1XXXX); EN 1149, Kat. IIII, AQL 0,65
Für den Kontakt mit Lebensmitteln zugelassen