Industriehandschuhe, HyFlex® 11-616 / 11-618 / 11-619
Lieferant: Ansell
11-618/7 11-618/8 11-618/9 11-618/10 11-618/11 11-618/6 11-616/10 11-616/11 11-616/6 11-616/7 11-616/8 11-616/9
112-3808EA 72.3 CHF
112-3808 112-3809 112-3810 112-3811 112-3812 112-3807 112-4247 112-4248 112-4249 112-4250 112-4251 112-4252
Industriehandschuhe, HyFlex® 11-616 / 11-618 / 11-619
Handschuhe
Nahtlos gestrickte Handschuhe aus Stretch-Nylon mit Innenhandbeschichtung aus Polyurethan.
  • Dünn und leicht für eine hohe Präzision
  • Gute Griffsicherheit unter trockenen und leicht öligen Arbeitsbedingungen
  • Ideal für Anwendungsbereiche, in denen üblicherweise trotz eines Risikos für Schürfwunden, Blasen und leichte Verletzungen nur Baumwollhandschuhe oder keine Handschuhe getragen werden
  • Modelle 11-618 und 11-616 mit dunklem Träger sind ideal für Arbeitsplätze mit einem gewissen Verschmutzungsgrad
Ideal für leichte Arbeiten in trockenen oder leicht öligen Umgebungen, z. B. leichte Montagearbeiten, Endmontage, Verkleidungen/Kunststoffe (auch in der Verpackungsphase), und Aufnahme und Montage von Kleinteilen (Kugellager, Federn usw.).
Thickness: 0,80 mm
11-618: EN 388 (3131), Cat. II
11-619: EN 388 (2121), Cat. II
Zertifizierungen: 11-616 / 11-619: EN 388:2016 (2121X); Kat. II
11-618: EN 388:2016 (3121X); Kat. II