GeneClean® PCR Reinigung, Turbo für PCR-Kit
Lieferant: ICN Biomedicals
Das GeneClean® Turbo for PCR Kit entfernt Primer, Nukleotide, Enzyme, Mineralöl, Salze und andere Verunreinigungen aus DNA-Proben. Mit diesem Kit gereinigte DNA-Fragmente können direkt in allen Anwendungen verwendet werden, einschließlich Sequenzierung, Mikroarray-Analyse, Ligation und Transformation, Restriktionsverdau und Markierung.
- Optimiert für die PCR-Reinigung von DNA-Fragmenten der Größe 100 bp bis 10 kb
- In der Lage, größere Fragmente aufzureinigen, da die gebundene DNA weniger manipuliert wird
- Geeignet für Vakuum- oder Zentrifugationsverarbeitung
- Turbofilterdesign spart Zeit
Das Kit enthält in Glassmilk® eingebettete Filter in einzigartigen Turbokartuschen für maximale Effizienz und Komfort. Glassmilk®-Filter sind in der Lage, Nukleinsäuren bevorzugt in Gegenwart von hohen Salzen und niedrigem pH-Wert zu binden. Da der Bindungsprozess spezifisch für Nukleinsäuren ist, können die gebundenen Moleküle durch einfache Waschschritte von Verunreinigungen getrennt und gereinigt werden. Die DNA wird dann in salzarmem Puffer oder Wasser von der Matrix eluiert und ist gebrauchsfertig für nachfolgende Anwendungen.
Lieferumfang: Das Kit enthält GeneClean® Turbo-Salzlösung, GeneClean® Turbo-Waschlösung, GeneClean® Turbo-Kartuschen, GeneClean® Turbo-Auffangröhrchen und GeneClean® Turbo-Elutionslösung.