Coliform swab
Lieferant: HyServe
710-1479EA 349 CHF
710-1479
Coliform swab
Tupfer Tupfer für die Probenahme
Einfach durchzuführender Frühwarntest auf Kontamination von Oberflächen mit coliformen Bakterien. Basierend auf einer zertifizierten Methode bietet der Coliform Swab ein einfaches Verfahren zum qualitativen Nachweis dieser Bakterien – mit deutlichem Farbumschlag von lila zu gelb bei Vorliegen von coliformen Bakterien.
  • Einfacher Farbumschlag zeigt Kontamination an, kein Farbumschlag zeigt entsprechende Kontaminationsfreiheit an
  • Einzeln verpackter Abstrichtest, der ohne zusätzliche Reagenzien durchführbar ist
  • Ergebnisse können schon binnen 18 Stunden abgelesen werden
  • Ermittelt Keimzahlen ab 1 KbE/cm2
  • Ideal geeignet für HACCP-Konzepte
  • Produktion zertifiziert nach ISO 9001
Escherichia coli und coliforme Bakterien werden in der Regel als Indikatorkeime für fäkale Verunreinigungen in Wasser- und anderen Umweltproben verwendet. Die Anwesenheit dieser Bakterien lässt gewöhnlich auf mangelnde Hygiene in einem Produktionsabschnitt oder auf die Verunreinigung von Wasser schließen.
Um die Abwesenheit von Coliformen sicher zu bestätigen, ist die Probe für 24 Stunden zu inkubieren, sodass auch kleinste vorliegende Keimzahlen nachgewiesen werden können.
Bitte beachten *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904