Reinraum-Mopps, PPSC Micro TEC
Lieferant: Pfennig
141-1393EA 33.1 CHF
141-1393
Reinraum-Mopps, PPSC Micro TEC
Mopps
Mops bieten eine sehr gute Reinigungsleistung. Hergestellt aus 100% PES Super-Mikrofaser mit Softborste.
  • Vorgewaschen zur sofortigen Verwendung
  • Hinterfütterung mit Deckblatt, mit Außenposament TEC
  • Gurttasche extrem reißfest
Keimreduktion von Bakterien, Hefepilzen und Schimmel um über 99 Prozent. Wird bereits beim Einsatz nur mit Wasser erreicht (Testmethode DGMH 2001 Standardmethode 14).
Zertifizierungen: Nach den hohen Anforderungen des Nordischen Umweltzeichens geprüft.