Xylol (Isomerengemisch) ≥98,0%, AR®, Macron Fine Chemicals™
Lieferant: Avantor Performance Materials
Synonyms: Dimethylbenzol
6781-25EA 157 CHF
6781-25
Xylol (Isomerengemisch) ≥98,0%, AR®, Macron Fine Chemicals™
Xylol (Isomerengemisch)
Formel: C₆H₄(CH₃)₂
MW: 106,17 g/mol
MDL Number: MFCD00077264
CAS-Nummer: 1330-20-7
UN: 1307
ADR: 3,III
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/44/47/704447.jpg
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay (GC) Min. 98,0%
Water (KF) Max. 0,05%
Titrable acid (meq/g) Max. 0,0005
Residue after evaporation Max. 0,002%
Substances darkened by H₂SO₄ Passes test
Sulphur compounds Max. 0,001%