VWR®, ESD-Stühle und -Hocker für Reinräume
Lieferant: VWR
VWR®
132-1372EA 690 CHF
132-1372 132-1373 132-1370 132-1371 132-1369 132-1368
VWR®, ESD-Stühle und -Hocker für Reinräume
Stühle
Die ergonomischen, selbstanpassenden Stühle und Hocker aus PU sind zur Nutzung in Reinräumen geeignet.
  • Passt sich automatisch an die Benutzer und ihre Positionen an
  • Erleichtert eine aufrechte Haltung
  • Entlastet die Wirbelsäule
  • Abriebfest
  • 5-strahliges Fußkreuz aus schwarzem Stahl, verstärkt und abriebfest
  • Schwarze Gasfedersäule mit Höhenverstellung und Stoßdämpfer
The innovative seat design consists of a short seat, tilted forward, split into two parts, based on blue silent blocks.
Special conductive PU connects to the metal parts of the chairs and stools, allowing electricity to be discharged through the carbon castors or pads.
Zertifizierungen: ISO Class 3 certificate.