Natriumhydroxid 0,01 mol/l (0,01 N) volumetrische Lösung
Lieferant: PanReac AppliChem
Synonyms: Caustic soda
181845.1211 181845.1210
APPC181845.1211EA 66.2 CHF
APPC181845.1211 APPC181845.1210
Natriumhydroxid 0,01 mol/l (0,01 N) volumetrische Lösung
Sodium hydroxide
Formel: NaOH
MW: 40 g/mol
Siedepunkt: 1390
Melting Pt: 323
MDL Number: MFCD00003548
CAS-Nummer: 1310-73-2
UN: 1824
ADR: 8 III
Merck Index: 14,08627