J.T.Baker®, BAKERBOND spe™ Amino (NH₂), SPE-Säulen
Lieferant: Avantor
7307-09EA 426 CHF
7307-09 7307-02 7307-01
J.T.Baker®, BAKERBOND spe™ Amino (NH₂), SPE-Säulen
Chromatographiesäulen
BAKERBOND spe™ Säulen für den Einmalgebrauch aus PP, vorgefüllt mit hochkapazitiven Sorbentien zwischen zwei 20-µm-PE-Fritten.
  • Silica based
  • Extraction of compounds from sample solution volumes ranging from a few hundred µl up to 1 L
  • Processing by vacuum, positive pressure or centrifugation
Allgemeine Anwendungen: Lipide (Fettsäuren, Cholesterin).
Diese SPE-Säulen können im Normalphasenmodus verwendet werden.